Documenti fondamentali
209406
Sigma-Aldrich
2-Thio-6-azauridine
99%
Sinonimo/i:
6-Aza-2-thiouridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
99%
Punto di fusione
201-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2N=CC(=O)NC2=S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)