209082
Hydrogen hexachloroosmate(IV)
Sinonimo/i:
Chloroosmic acid
About This Item
Formula condensata:
H2OsCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.96
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl[Os](Cl)(Cl)Cl
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)