Key Documents
208809
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C(OCH3)2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impurezze
1-2% 3-bromo-2-methoxy-1-propene
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. eboll.
83-87 °C/80 mmHg (lit.)
Densità
1.355 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(C)(CBr)OC
InChI
1S/C5H11BrO2/c1-5(4-6,7-2)8-3/h4H2,1-3H3
SGTITUFGCGGICE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Bromo-2,2-dimethoxypropane was used in the synthesis of:
  • coronene
  • dicarbonyl(η5-cyclopentadienyl)(η′-2-methoxyallyl)iron
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gram scale synthesis of Benzo [ghi] perylene and coronene.
Van Dijk JTM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(3), 1136-1139 (1996)
Synthesis of Dicarbonyl (η5-Cyclopentadienyl)(η′-2-Methoxyallyl) iron.
Abram TS and Baker R.
Synth. React. Inorg. Met.-Org. Chem. , 9(5), 471-477 (1979)