Documenti fondamentali
207691
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(chloromethyl)-1-propanol
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10Cl2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Stringa SMILE
CC(CO)(CCl)CCl
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)