Documenti fondamentali
206601
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-3,4-O-isopropylidene-2-tosyl-D-galactose
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H20O7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
356.39
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O[C@H]2[C@@H]3OC[C@@H](O3)[C@@H]4OC(C)(C)O[C@H]24
InChI
1S/C16H20O7S/c1-9-4-6-10(7-5-9)24(17,18)23-14-13-12(21-16(2,3)22-13)11-8-19-15(14)20-11/h4-7,11-15H,8H2,1-3H3/t11-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
ZRGAFSDLQODLRO-GZBLMMOJSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)