Documenti fondamentali
20644
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-threonine
≥98.0% (T)
Scegli un formato
5 G
CHF 93.20
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 93.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Beilstein:
2206127
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 93.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −43±2°, c = 1% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H17NO3/c1-5(6(9)7(10)11)12-8(2,3)4/h5-6H,9H2,1-4H3,(H,10,11)/t5-,6+/m1/s1
NMJINEMBBQVPGY-RITPCOANSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sajjad Ahmad et al.
Drug design, development and therapy, 15, 1299-1313 (2021-04-02)
Organocatalytic asymmetric Michael addition is a strong approach for C-C bond formation. The objective of the study is to design molecules by exploiting the efficiency of Michael Adducts. We proceeded with the synthesis of Michael adducts by tailoring the substitution