Documenti fondamentali
20437
Sigma-Aldrich
tert-Butoxy(chloro)diphenylsilane
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
tert-Butoxy-diphenylchlorosilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19ClOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.86
Beilstein:
5037778
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
contiene
~0.5% CaCO3 as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.539
P. ebollizione
130-135 °C/0.1 mmHg
Densità
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)O[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19ClOSi/c1-16(2,3)18-19(17,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13H,1-3H3
MSZDOMFSWXWKTK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for the introduction of a new alcohol-protecting group; these ethers are about 10 times more stable to acid hydrolysis than the corresponding TBDMS ethers and are cleaved with TBAF about 25 times more readily
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M. Grotli et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 495-495 (1995)
Gillard, J.W., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 2602-2602 (1988)