Documenti fondamentali
20424
Sigma-Aldrich
(2S,4S)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,4S)-1-Boc-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine, BPPM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H37NO2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
553.61
Beilstein:
466510
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −39±2°, c = 1% in benzene
Punto di fusione
96-100 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1CP(c2ccccc2)c3ccccc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H37NO2P2/c1-34(2,3)37-33(36)35-25-32(39(30-20-12-6-13-21-30)31-22-14-7-15-23-31)24-27(35)26-38(28-16-8-4-9-17-28)29-18-10-5-11-19-29/h4-23,27,32H,24-26H2,1-3H3/t27-,32-/m0/s1
BFMKBYZEJOQYIM-UCGGBYDDSA-N
Altre note
Chiral phosphine ligand for the rhodium catalyzed asymmetric hydrogenation of olefins and ketones. α-Amino acids are obtained in very high optical purity [1]; Hydrogenation of ketones to alcohols[2]; Hydroformylation[3]
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Haruka Yonemoto et al.
International journal of molecular sciences, 14(3), 6144-6156 (2013-03-20)
Due to the recent discovery of non-coding RNAs (ncRNAs), multiple sequence alignment (MSA) of those long RNA sequences is becoming increasingly important for classifying and determining the functional motifs in RNAs. However, not only primary (nucleotide) sequences, but also secondary
G. Parrinello et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7122-7122 (1987)
I. Ojima et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4728-4728 (1980)
I. Ojima et al.
Organic Syntheses, 63, 18-18 (1985)