Documenti fondamentali
202843
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium fluoroborate
About This Item
Formula condensata:
NH4BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.84
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤200 ppm Trace Metal Analysis
Densità
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)