Documenti fondamentali
20260
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2-tert-Butyl-6-methyl-1,3-dioxan-4-one
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Beilstein:
4307891
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −56±2°, c = 1% in chloroform
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
82-84 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC(=O)O[C@@H](O1)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O3/c1-6-5-7(10)12-8(11-6)9(2,3)4/h6,8H,5H2,1-4H3/t6-,8-/m1/s1
SFWUTHYTQUXJTB-HTRCEHHLSA-N
Altre note
Derivative of (R)-β-hydroxy-butyric acid which can be α-alkylated in high anti-selectivity; 5-alkylidenation and transformation of products
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W. Amberg et al.
Chemische Berichte, 123, 2413-2413 (1990)
D. Seebach et al.
Helvetica Chimica Acta, 76, 459-459 (1993)