Vai a
200239
Azure B eosinate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H6Br4O5 ⋅ 2C15H16N3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1186.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
EC Number:
263-490-7
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder or crystals
Quality Segment
solubility
acetic acid: 1 mg/mL
λmax
523 nm (2nd), 636 nm
ε (extinction coefficient)
≥142400 at 635-641 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥47500 at 241-247 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥82000 at 521-527 nm in methanol at 0.005 g/L, ≥94900 at 286-292 nm in methanol at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
BrC1=CC2=C(C(Br)=C1[O-])OC3=C(C=C(Br)C([O-])=C3Br)C24OC(C5=C4C=CC=C5)=O.C[N+](C)=C(C=C6)C=C(C6=N7)SC8=C7C=CC(NC)=C8.C[N+](C)=C(C=C9)C=C(C9=N%10)SC%11=C%10C=CC(NC)=C%11
InChI
1S/C20H8Br4O5.2C15H15N3S/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;2*1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12/h1-6,25-26H;2*4-9H,1-3H3
InChI key
NCBQBFXQRBYYGY-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
200220200212227935
Azure B prepared by direct synthesis
Sigma-Aldrich
227935
Azure B
description
-
description
powder
description
powder or crystals
description
prepared by direct synthesis
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
acetic acid: 1 mg/mL
solubility
soluble, hazy to turbid
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, blue to very deep blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
λmax
636 nm
λmax
-
λmax
522 nm (2nd), 628 nm
λmax
648 nm
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)