Documenti fondamentali
19980
Sigma-Aldrich
Butylhydrazine oxalate salt
≥98.0% (T)
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3NHNH2 · (COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Beilstein:
3704357
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Punto di fusione
160-165 °C
Solubilità
H2O: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CCCCNN.OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H12N2.C2H2O4/c1-2-3-4-6-5;3-1(4)2(5)6/h6H,2-5H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)
WXOBLSRQYOWIBF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Butylhydrazine oxalate salt may be used in the chemical synthesis studies.
Altre note
Sales restrictions may apply
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)