Documenti fondamentali
198862
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-phenylpyridine
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.6030 (lit.)
Densità
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccnc1-c2ccccc2
Applicazioni
Intermediate in the synthesis of 4-azafluorene and δ-carboline.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 14, 13-13 (1981)