Documenti fondamentali
198315
Sigma-Aldrich
Cesium chloride
99%
About This Item
Formula condensata:
CsCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.36
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
99%
Punto di fusione
645 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used for the preparation of electrically conducting glasses.Used to make solutions for the separation of RNA from DNA by density gradient centrifugation.
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)