Documenti fondamentali
196932
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline
99%
Sinonimo/i:
5-Methoxy-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
COc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-5(8(9,10)11)2-6(12)4-7/h2-4H,12H2,1H3
VTFGJEYZCUWSAM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of spleen tyrosine kinase inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luc J Farmer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(23), 6231-6235 (2008-10-22)
A series of SYK inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole lead 4 were prepared and evaluated for biological activity. Lead optimization provided compounds with nanomolar K(i)'s against SYK and potent inhibition in mast cell degranulation assays.