Documenti fondamentali
196029
Sigma-Aldrich
1-Piperidinepropionitrile
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.47 (lit.)
P. ebollizione
110-111 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCCN1CCCCC1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)