Documenti fondamentali
19578
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate
purum, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stringa SMILE
COC(=O)C(N1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccn2
InChI
1S/C17H25N3O4/c1-17(2,3)24-16(22)20-11-9-19(10-12-20)14(15(21)23-4)13-7-5-6-8-18-13/h5-8,14H,9-12H2,1-4H3
KPTMVVXATYPAOF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl 2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-pyridyl)acetate may be used in chemical synthesis of heterocyclic building blocks.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)