195723
3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic acid
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
170 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)C=C(O1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-8(2)4-5(9)3-6(12-8)7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
ANKQOBXQEHGUJT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)