Documenti fondamentali
195286
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-pentanol
99%
Sinonimo/i:
α-Propylphenethyl alcohol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.24
Numero CE:
Numero MDL:
Saggio
99%
Stringa SMILE
CCCC(O)Cc1ccccc1
InChI
FCURFTSXOIATDW-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)