Key Documents
194697
Sigma-Aldrich
DL-Amethopterin hydrate
96%
Sinonimo/i:
DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H22N8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
96%
Punto di fusione
195 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)