Key Documents
194670
Sigma-Aldrich
4-Decanone
98%
Sinonimo/i:
Hexyl propyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5COCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
206-207 °C (lit.)
Densità
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)CCC