Documenti fondamentali
19425
Sigma-Aldrich
N-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)maleimide
≥97.0%
Sinonimo/i:
1-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 3-(Perfluorohexyl)propyl-1-maleimide, F13 Maleimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8F13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
457.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Punto di fusione
76-78 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO2/c14-8(15,4-1-5-27-6(28)2-3-7(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h2-3H,1,4-5H2
XCBJTYHAGWXMIM-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)