Documenti fondamentali
194220
Sigma-Aldrich
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate
≥98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCH2CO2Na·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.13 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98%
Punto di fusione
262-264 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3.Na.H2O/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
MEQSSBKFRRPKBI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)