Documenti fondamentali
193844
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.61
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.551 (lit.)
P. ebollizione
84-85 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H9ClO/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
IWNHTCBFRSCBQK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Chlorophenethyl alcohol may be used in the chemical synthesis of amines.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)