Key Documents
193720
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-indanol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
146-148 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1C(O)Cc2ccccc12
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)