193674
5-Nitro-1,10-phenanthroline
98%
Sinonimo/i:
Nitroferroin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
202-204 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?