193615
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4ClN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Disponibilità
available only in EU
Stringa SMILE
Nc1nc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)