19343
(S)-Boc-4-chloro-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, Boc-4-chloro-D-β-phenylalanine
About This Item
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(8-12(17)18)9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
ZPXVKCUGZBGIBW-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3