Documenti fondamentali
192597
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-3-methylglutaric anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
P. ebollizione
185 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)