Key Documents
192465
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlorophenyl)-2-thiourea
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClN2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
143-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=S)Nc1ccccc1Cl
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)