Merck
191663
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
97%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
O2NC6H4CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
247-502-8
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
97%
form
solid
mp
229-231 °C (lit.)
functional group
amine, nitro
SMILES string
Cl.NCc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
InChI key
DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Nitrobenzylamine hydrochloride was used in the synthesis of an azobenzene amino acid used as photo-inducible conformational switch in polypeptides. It was also used in the synthesis of 2,4-dimethoxybenzylidene-3-nitrobenzylamine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
X= Y-ZH Systems as Potential 1, 3-Dipoles. Part 45.1, 2Proton Sponge Effects on the 1, 2-Prototropic Formation of Azomethine Ylides from Arylidene Benzylamines.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 51(48), 13331-13346 (1995)
Andreas Aemissegger et al.
Nature protocols, 2(1), 161-167 (2007-04-03)
The synthesis of an azobenzene amino acid (aa) for use as a photo-inducible conformational switch in polypeptides is described. The compound can be easily incorporated into an aa sequence by solid-phase peptide synthesis using standard 9-fluorenylmethoxycarbonyl methods. A reversible conformational
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
191663-5G04061832098630
191663-1G04061825763071
Contatta l'Assistenza Tecnica