Documenti fondamentali
191302
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)benzamide
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CONHCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.63
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
103-106 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCNC(=O)c1ccccc1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)