Documenti fondamentali
191108
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-allyl alcohol)
average Mn ~1,600, crystalline, allyl alcohol 33 mol %
Sinonimo/i:
Allyl alcohol-styrene copolymer, Poly(styrene-allyl alcohol), Styrene-allyl alcohol copolymer
Scegli un formato
1 KG
CHF 190.00
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
CHF 190.00
About This Item
Formula condensata:
[CH2CH(C6H5)]x[CH2CH(CH2OH)]y
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 190.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2 (vs air)
Tensione di vapore
23.8 mmHg ( 25 °C)
Stato
crystalline
PM
average Mn ~1,600
Composizione
allyl alcohol, 33 mol %
Limite di esplosione
18 %
Densità
1.083 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OCC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C3H6O/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-2-3-4/h2-7H,1H2;2,4H,1,3H2
WXNYILVTTOXAFR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)