19079
3,4-(Methylenedioxy)mandelic acid
≥98.0%
Sinonimo/i:
α-Hydroxy-1,3-benzodioxole-5-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
158-162 °C
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H8O5/c10-8(9(11)12)5-1-2-6-7(3-5)14-4-13-6/h1-3,8,10H,4H2,(H,11,12)
CLUJFRCEPFNVHW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3