Documenti fondamentali
190713
Decanenitrile
Sinonimo/i:
Caprinitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)8CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.26
Beilstein:
1750910
Numero CE:
Numero MDL:
ID PubChem:
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)