Documenti fondamentali
190667
Sigma-Aldrich
2-Ethoxybenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Densità
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccccc1CO
InChI
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-6-4-3-5-8(9)7-10/h3-6,10H,2,7H2,1H3
ICJVQAHPHKYCNU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Ethoxybenzyl alcohol undergoes acetylation with acetic anhydride over zeolite to yield O-acetylated product.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Keith Smith et al.
Organic & biomolecular chemistry, 1(9), 1560-1564 (2003-08-21)
The acetylation of aryl ethers using acetic anhydride in the presence of zeolites under modest conditions in a solvent-free system gave the corresponding para-acetylated products in high yields. The zeolite can be recovered, regenerated and reused to give almost the