190616
2-Hydroxy-3-nitropyridine
98%
Sinonimo/i:
3-Nitro-2-pyridinol, 3-Nitro-2-pyridone
About This Item
Saggio
98%
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ncccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O3/c8-5-4(7(9)10)2-1-3-6-5/h1-3H,(H,6,8)
BOAFCICMVMFLIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 3-nitro-2-pyridyl β-D-galactoside
- 3-nitro-2-pyridyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
- 5-amino-6-chloro-3-iodopyridine
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3