Documenti fondamentali
190551
Sigma-Aldrich
5-Diethylamino-2-pentanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Stringa SMILE
CCN(CC)CCCC(C)O
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)