Documenti
189324
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzyl alcohol
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. eboll.
232-234 °C (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)c(CO)c1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves