Documenti fondamentali
189243
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-methylaniline
96%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-o-toluidine
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.537 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1cc(F)ccc1N
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Fluoro-2-methylaniline was used in the synthesis of 4-fluoro-N-[(E)-{7-methoxy-2-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-benzofuran-5-yl}methylidene]-2-methylaniline[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
SYNTHESIS OF SCHIFF BASES OF 7-METHOXY-2-[4-(METHYLSULFANYL) PHENYL]-1-BENZOFURAN-5-CARBOXALDEHYDE AND ANIMES AND HYDRAZIDE.
Thorat BR, et al.
Heterocyclic Letters, 4(1), 41-53 (2014)