Documenti fondamentali
188956
Sigma-Aldrich
4-Phenylurazole
98%
Sinonimo/i:
4-Phenyl-1,2,4-triazolidine-3,5-dione, Ph-Ur for e-Y-CLICK
Scegli un formato
25 G
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 103.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Beilstein:
163361
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
207-209 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NNC(=O)N1c2ccccc2
InChI
1S/C8H7N3O2/c12-7-9-10-8(13)11(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,9,12)(H,10,13)
GOSUFRDROXZXLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Phenylurazole undergoes oxidation in the presence of NO2-N2O4 to yield 4-phenyl-1,2,4-trizoline-3,5-dione[1]. It undergoes acetylation reaction with excess acetyl chloride in N,N-dimethylacetamide solution[2]. It polymerizes in the presence of phosgene, terephthaloyl chloride and epichlorohydrin to yield insoluble polymer[3]. It is precursor to the Diels-Alder trapping agent, 4-phenyl-1,2,4-triazoline-3,5-dione[4][5][6]. This urazole was recently demonstrated in the traceless, chemoselective labeling of peptides and proteins through electrochemical tyrosine-click (e-Y-CLICK) chemistry.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new method for the oxidation of 4-phenylurazole to 4-phenyltriazolinedione.
Mallakpour SE.
Journal of Chemical Education, 69(3), 238-238 (1992)
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 61, 3915-3915 (1988)
Synthesis of aliphatic polyamides containing 4-phenylurazole linkages.
Mallakpour SE and Sheikholeslami B.
Polymer International, 48(1), 41-46 (1999)
Polycondensation Reaction of 4-(4'-N-1, 8-Naphthalimidophenyl)-1, 2, 4-triazolidine-3, 5-dione with Aliphatic Diacid Chlorides.
Mallakpour S and Rafiee Z.
Iranian Polymer Journal, 13, 225-234 (2004)
Journal of the American Chemical Society, 109, 3730-3730 (1987)