18886
2,4-Pentadienoic acid
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
1,3-Butadiene-1-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
solid
contiene
hydroquinone as stabilizer
Punto di fusione
69-72 °C
Solubilità
1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, brown
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H,1H2,(H,6,7)/b4-3+
SDVVLIIVFBKBMG-ONEGZZNKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?