Documenti fondamentali
188786
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
96%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.534 (lit.)
P. eboll.
120 °C/13 mmHg (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(CO)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-5,10H,6H2,1-2H3
QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)