Documenti fondamentali
188638
Sigma-Aldrich
4-(1,2,3,4-Thiatriazol-5-ylamino)phenol hydrate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N4OS · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.21 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
153 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Oc1ccc(Nc2nnns2)cc1
InChI
1S/C7H6N4OS.H2O/c12-6-3-1-5(2-4-6)8-7-9-10-11-13-7;/h1-4,12H,(H,8,9,11);1H2
FWTZQTCIZRQKBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)