Documenti fondamentali
187895
Sigma-Aldrich
3-Bromobenzyl alcohol
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.03
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. eboll.
165 °C/16 mmHg (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-4,9H,5H2
FSWNRRSWFBXQCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromobenzyl alcohol was employed in the preparation of tert-butyl 3-(3-bromophenyl)-2-cyanopropanoate and silyl ether.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)