Documenti fondamentali
187623
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorobenzyl alcohol
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.57
Beilstein:
1938353
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
40-43 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClFO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2
ZZFCUESFXBCRSC-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)