Documenti fondamentali
187615
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocine hydrochloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H15N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.75
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
Cl.C1Cc2ccccc2NCc3ccccc13
InChI
1S/C15H15N.ClH/c1-2-7-14-11-16-15-8-4-3-6-13(15)10-9-12(14)5-1;/h1-8,16H,9-11H2;1H
UOKRHEQKLWSMMM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A medicinal building block.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)