187607
5-Methyl-3-hexen-2-one
technical grade, 75%
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
75%
Stato
liquid
Impurezze
<25% 5-methyl-4-hexen-2-one
Indice di rifrazione
n20/D 1.44 (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(C)\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h4-6H,1-3H3/b5-4+
IYMKNYVCXUEFJE-SNAWJCMRSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?