Documenti fondamentali
187569
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3-cyclohexene-1-methanol, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H8CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
0.06 psi ( 20 °C)
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CC=CCC1CO
InChI
1S/C8H14O/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-9/h2-3,7-9H,4-6H2,1H3
FNCRYRFSEYFWQZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)