Key Documents
186902
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyanoresorcinol dimethyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
COc1cccc(OC)c1C#N
InChI
1S/C9H9NO2/c1-11-8-4-3-5-9(12-2)7(8)6-10/h3-5H,1-2H3
XHAHKSSLDJIEDH-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)